59744
Hybriscan™ D kit
Lactobac, suitable for food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Synonyme(s) :
FastScan Lactobac, Lactobacilli HybriScan™D
Produits recommandés
Nom du produit
HybriScan™D Lactobac, suitable for microbiology
Utilisation
sufficient for 96 reactions
Niveau de qualité
Technique(s)
microbe id | in situ hybriziation: suitable
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Lactobacillus spp.
Description générale
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
HybriScan™ assays provide rapid, accurate molecular detection of beer spoilage microorganisms, ensuring excellent product quality in breweries.
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.