55529
2-Éthylhexyl 4-méthoxycinnamate
analytical standard
Synonyme(s) :
Acide 4-méthoxycinnamique, ester de 2-éthylhexyle, OMC, Octyl méthoxycinnamate
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.545
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
Clé InChI
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Produits recommandés
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
379.4 °F
Point d'éclair (°C)
193 °C