1477411
USP
2-Éthylhexyl 2-cyano-3,3-diphénylacrylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
octocrylene
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.567 (lit.)
Point d'ébullition
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
Pf
−10 °C (lit.)
Densité
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3
Clé InChI
FMJSMJQBSVNSBF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable