55397
(R)-3-Hydroxybutyric acid
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
49-50 °C (lit.)
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
Clé InChI
WHBMMWSBFZVSSR-GSVOUGTGSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable