54920
(R)-3-Hydroxybutyric acid
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
(3R)-3-Hydroxybutanoic acid, (3R)-Hydroxybutyrate, 3R-Hydroxybutanoic acid, D-β-Hydroxybutyrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (T)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −25±1°, c = 6% in H2O
Pf
49-50 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
Clé InChI
WHBMMWSBFZVSSR-GSVOUGTGSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique