Principaux documents
690945
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylacetoacetamide
Arxada quality, 98.0-100.3 % (w/w) (T)
1 KG
117.00 CHF
25 KG
1 560.00 CHF
210 KG
6 340.00 CHF
117.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
117.00 CHF
25 KG
1 560.00 CHF
210 KG
6 340.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2CON(C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.21
Beilstein:
636486
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
117.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Qualité
Arxada quality
Fabricant/nom de marque
Arxada AG
Concentration
98.0-100.3 % (w/w) (T)
Impuretés
≤0.30% water
≤4.00 g/L free amine
Densité
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-9(5-2)8(11)6-7(3)10/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
NTMXFHGYWJIAAE-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Diethylacetoacetamide is a β-dicarbonyl compound that  can be used to synthesize potent calcium channel blockers such as 2,6,6-trimethyl-3-diethylaminocarbonyl-4-aryl-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline derivatives[1] and N,N-diethyl-2,6,6-trimethyl-4-(3-nitrophenyl)-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxamide.[2] It can also undergo Michael addition in the presence of bis(2,4-pentanedionato)nickel(II) catalyst.[3]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Studies on 3-Diethyl-aminocarbonyl-1, 4; 5, 6, 7, 8-hexahydroquinoline Derivatives and their Calcium Channel Antagonistic Activities in vitro.
K?smetli E
Arzneimittelforschung, 54(07), 371-375 (2004)
N, N-Diethyl-2, 6, 6-trimethyl-4-(3-nitrophenyl)-5-oxo-1, 4, 5, 6, 7, 8-hexahydroquinoline-3-carboxamide.
Linden A
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 58(7), 436-438 (2002)
Nickel-catalyzed Michael additions of. beta.-dicarbonyls.
Nelson JH
The Journal of Organic Chemistry, 45(7), 1246-1249 (1980)