50953
Bisphenol G
analytical standard
Synonyme(s) :
2,2-Bis(4-hydroxy-3-isopropylphenyl)propan, 4,4′-(1-Methylethylidene)bis[2-(1-methylethyl)phenol], 4,4′-Isopropylidenebis(2-isopropylphenol), NSC 21526
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(C=C1)=C(C(C)C)C=C1C(C)(C)C2=CC=C(O)C(C(C)C)=C2
InChI
1S/C21H28O2/c1-13(2)17-11-15(7-9-19(17)22)21(5,6)16-8-10-20(23)18(12-16)14(3)4/h7-14,22-23H,1-6H3
Clé InChI
IJWIRZQYWANBMP-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable