08138
Bisphenol BP
analytical standard
Synonyme(s) :
1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1-diphenylmethane, 4,4′-(Diphenylmethylene)diphenol, 4,4′-Dihydroxytetraphenylmethane, Bis(4-hydroxyphenyl)diphenylmethane, NSC 30848
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C25H20O2/c26-23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19,20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(27)18-14-22/h1-18,26-27H
Clé InChI
BATCUENAARTUKW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?