45996
1,2,4-Trimethylbenzene
analytical standard
Synonyme(s) :
Pseudocumene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
4.5 mmHg ( 37.7 °C)
Température d'inflammation spontanée
959 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
6.4 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
pb
168 °C (lit.)
Pf
−44 °C (lit.)
Densité
0.876 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)c(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.0 °C - closed cup