45935
1,2,3-Trimethylbenzene
analytical standard
Synonyme(s) :
Hemellitol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.15 (vs air)
Pression de vapeur
3.4 mmHg ( 37.7 °C)
Température d'inflammation spontanée
878 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
Point d'ébullition
175-176 °C (lit.)
Pf
−25 °C (lit.)
Densité
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1cccc(C)c1C
InChI
1S/C9H12/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
FYGHSUNMUKGBRK-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?