95680
p-Xylene
analytical standard
Synonyme(s) :
1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
9 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
984 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
7 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.495
Point d'ébullition
138 °C (lit.)
Pf
12-13 °C (lit.)
Densité
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?