E49401
2-Ethyltoluene
99%
Synonyme(s) :
1-Ethyl-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-ethylbenzene, 2-Methyl-1-ethylbenzene, 2-Methylethylbenzene, o-Ethylmethylbenzene, o-Ethyltoluene, o-Methylethylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
824 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
Point d'ébullition
164-165 °C (lit.)
Pf
−17 °C (lit.)
Densité
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1ccccc1C
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup