Documents
43080
Sigma-Aldrich
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride
technical, ≥97.0% (AT)
Synonyme(s) :
N,N-Diphenylhydrazine (asym.) hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2NNH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.70
Numéro Beilstein :
3569340
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Pureté
≥97.0% (AT)
Pf
162-166 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
Cl.NN(c1ccccc1)c2ccccc2
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)