359173
Tetrabutylammonium nitrate
97%
Synonyme(s) :
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium nitrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Impuretés
<3% tetrabutylammonium chloride
Pf
116-118 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+]([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.NO3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3)4/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
QHOKENWFMZXSEU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges