Principaux documents
193933
Sigma-Aldrich
Hexacyclen trisulfate
Synonyme(s) :
1,4,7,10,13,16-Hexaazacyclooctadecane trisulfate
1 G
258.00 CHF
258.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
258.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H30N6 · 3H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
552.64
Beilstein:
5195914
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
258.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.C1CNCCNCCNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C12H30N6.3H2O4S/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1;3*1-5(2,3)4/h13-18H,1-12H2;3*(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
UXVDKNLOZWKLJC-UHFFFAOYSA-N
Application
Ligand used in the preparation of transition metal complexes[1] and in chromium-initiated radical copolymerization reactions.[2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 35, 700-700 (1994)
Inorganic Chemistry, 32, 1424-1424 (1993)