42077
Cyanoborohydrure de sodium
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Cyanotrihydruroborate de sodium
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥97% (wt., redox titration)
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Impuretés
≤1000 ppm residual solvent (tetrahydrofuran)
≤3000 ppm residual solvent (toluene)
Pf
>242 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 100 mg/mL, clear to faintly turbid, colorless
Traces d'anions
(may contain traces of cyanide and borohydride)
Traces de cations
Ag: ≤2.5 mg/kg
Cd: ≤2.5 mg/kg
Cr: ≤2.5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mo: ≤2.5 mg/L
Ni: ≤2.5 mg/kg
Adéquation
suitable for manufacturing use
Chaîne SMILES
[Na+].[BH3-]C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
Clé InChI
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup