06627
2-Aminoacridone
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-9(10H)-acridinone, 2-amino-10H-acridin-9-one, AMAC
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥98.0% (HPLC)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
Fluorescence
λex 420 nm; λem 542 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
Nc1ccc2Nc3ccccc3C(=O)c2c1
Nc1ccc2Nc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H10N2O/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(16)9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7H,14H2,(H,15,16)
Clé InChI
PIGCSKVALLVWKU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.