Principaux documents
391557
Sigma-Aldrich
Oil Blue N
Dye content 96 %
Synonyme(s) :
Solvent Blue 14
5 G
93.60 CHF
25 G
411.00 CHF
93.60 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
93.60 CHF
25 G
411.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H30N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.51
Numéro C.I. (Colour Index):
61555
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
93.60 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 96%
Pf
112-114 °C (lit.)
Solubilité
acetone: 1%, turbid, blue to very deep blue
λmax
596 nm
644 nm (2nd)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCCCCNc1ccc(NCCCCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C24H30N2O2/c1-3-5-9-15-25-19-13-14-20(26-16-10-6-4-2)22-21(19)23(27)17-11-7-8-12-18(17)24(22)28/h7-8,11-14,25-26H,3-6,9-10,15-16H2,1-2H3
Clé InChI
RHGBRYSELHPAFL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
In animal tissues, fatty substances are stained dark blue by oil blue N when supersaturated solutions in dilute isopropanol are used.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Oil Blue N or Na as a Fat Stain for Animal Histology.
Lillie R D
Stain Technology, 20, 7-9 (1945)