36627
1,2,4-Trichlorobenzene
PESTANAL®, analytical standard
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>6 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 40 °C)
Gamme de produits
PESTANAL®
Température d'inflammation spontanée
1060 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
6.6 %, 150 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.571 (lit.)
pb
214 °C (lit.)
Pf
16 °C (lit.)
Densité
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Clé InChI
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.0 °C - closed cup