Principaux documents
34530
Supelco
Fensulfothion PS-sulfone
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
O,O-Diethyl O-[4-(methylsulfonyl)phenyl] phosphorothioate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H17O5PS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S=P(OC1=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C1)(OCC)OCC
InChI
1S/C11H17O5PS2/c1-4-14-17(18,15-5-2)16-10-6-8-11(9-7-10)19(3,12)13/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
VTFZEBCYVXMEBB-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable