90039
Fenthion oxon sulfone-(S-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Dimethyl 3-methyl-4-(methyl-d3-sulfonyl)phenyl phosphate, Fenoxon sulfone-(S-methyl-d3)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
40-46 °C
Application(s)
agriculture
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=P(OC)(OC)OC1=CC(C)=C(S(=O)(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable