345121
3-Pentanone
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Diethyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
20 mmHg ( 28 °C)
28.1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
845 °F
Limite d'explosivité
0.34-6.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.392 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 50 g/L)
Point d'ébullition
101.5 °C (lit.)
Pf
−42 °C (lit.)
Solubilité
water: slightly soluble
Densité
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
44.6 °F
Point d'éclair (°C)
7 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?