Key Documents
33852
Supelco
Decanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard
Synonyme(s) :
Caprinaldehyde-2,4-DNPH, Decyl aldehyde-2,4-DNPH
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)8CH=NNHC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (HPLC/CHN)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Caractéristiques
standard type calibration
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
100-104 °C
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H24N4O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-17-18-15-11-10-14(19(21)22)13-16(15)20(23)24/h10-13,18H,2-9H2,1H3/b17-12+
Clé InChI
WVTWCMFTBSTXFK-SFQUDFHCSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable