This product is not a certified reference material. Currently, there are no CRM standards available that contain only Decane. However, there are several that include decane as a component. Please see the link below to review one of these product options:
https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/49452u
30540
Decane
analytical standard
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.9 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
≥99.8% (GC)
Température d'inflammation spontanée
410 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
2.6 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
n20/D 1.412
pb
174 °C (lit.)
Pf
−30 °C (lit.)
Densité
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
-
Decane 30540 Is it a CRM?