33849
Octanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard
Synonyme(s) :
Caprylic aldehyde-2,4-DNPH, Octyl aldehyde-2,4-DNPH
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (HPLC/CHN)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Caractéristiques
standard type calibration
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
98-101 °C
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N4O4/c1-2-3-4-5-6-7-10-15-16-13-9-8-12(17(19)20)11-14(13)18(21)22/h8-11,16H,2-7H2,1H3/b15-10+
Clé InChI
HIPWOUSEWCCFDN-XNTDXEJSSA-N
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable