Principaux documents
11072-U
Supelco
Carboxen® Carbon Adsorbent
matrix Carboxen® 572, 20-45 mesh, bottle of 10 g
10 G
116.00 CHF
116.00 CHF
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
116.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
23201100
Nomenclature NACRES :
SB.54
116.00 CHF
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Adsorbant Carboxen®, matrix Carboxen® 572, 20-45 mesh, bottle of 10 g
Agence
suitable for EPA 1621
Gamme de produits
Carboxen®
Forme
powder
Conditionnement
bottle of 10 g
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
~1100 m2/g
Matrice
Carboxen® 572
Groupe de la matrice active
carbon
Taille des particules
20-45 mesh
Dimension de pores
~0.19 cm3/g mesoporosity
~0.24 cm3/g macroporosity
~0.41 cm3/g microporosity
~10-12 Å pore diameter
Densité
~0.48 g/mL (free fall density)
Application(s)
PFAS testing
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Les carboxènes constituent un adsorbant de synthèse de haute technologie à base de carbone conçu à partir de précurseurs polymères. Ces particules ne se déforment pas de manière plastique comme les résines et ne génèrent pas de fines comme le charbon actif. Ces matériaux sont expédiés et conservés sous forme sèche. Ces résines dérivatisées sont particulièrement intéressantes pour un grand éventail d'applications de purification, car elles permettent d'éliminer à la fois les impuretés moléculaires de petite taille et celles de grande taille. Elles peuvent être utilisées pour les purifications aussi bien en phase liquide que gazeuse. On peut citer par exemple l'élimination des catalyseurs homogènes présents dans les principes actifs (API), l'élimination des impuretés à haut risque dans les purifications biochimiques telles que les protéines de cellules hôtes mélangées aux mAb, l'élimination des métaux lourds toxiques, la purification des molécules chlorées, ou l'élimination des composés extractibles et relargables. Leurs pores coniques leur procurent de meilleures propriétés thermodynamiques et cinétiques, à la fois en termes d'adsorption et de désorption. Les carboxènes peuvent présenter différents pourcentages relatifs de structures poreuses (micro, méso ou macro), différentes surfaces spécifiques et différents pH de surface.
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques et avantages :
  • Structure sphérique
  • Matériau dur (dureté "Ball Pan" > 98 %)
  • Stable jusqu'à 400 °C
  • Grande pureté
  • Facile à conditionner
  • Stable sur toute la gamme de pH
  • Ne crée pas de contrepression
  • Grande stabilité aux chocs osmotiques
  • Structure de pore conique (macroporeuse, mésoporeuse ou microporeuse)
Autres remarques
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page : Adsorbants de spécialité à base de carbone.
Informations légales
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Applications of Solid Phase Microextraction.
Pawliszyn J.
Science, 64-65 (1999)
Shigehisa Uchiyama et al.
Journal of chromatography. A, 1314, 31-37 (2013-09-24)
We developed a simple method for the simultaneous determination of volatile organic compounds (VOCs) and carbonyls in the mainstream cigarette smoke using a sorbent cartridge at ambient temperature without the traditional cryogenic impinger. A sorbent cartridge is installed between intake
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres
Dawn M Chapman et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(17), 5431-5435 (2004-08-19)
A rapid and automated solid phase microextraction (SPME) stable isotope dilution gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) method for 2-methoxy-3-isobutylpyrazine (MIBP) quantification in red wine was developed. Wines with 30% (w/v) NaCl and 2-methoxy-(2)H(3)-3-isobutylpyrazine internal standard were sampled with a 2 cm
Lucia Giordano et al.
Journal of chromatography. A, 1017(1-2), 141-149 (2003-10-31)
A new method was developed for the determination of 2-furfural (2-F) and 5-methylfurfural (5-MF), two products of Maillard reaction in vinegar, with head-space solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled to gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). A divinylbenzene (DVB)/carboxen (CAR)/polydimethylsiloxane (PDMS) fibre was used
Articles
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.