Principaux documents
327794
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 400,000
Synonyme(s) :
PS
1 G
134.00 CHF
134.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
134.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H5)]n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
134.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
average Mw 400,000 (Typical)
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Format
neat
Description générale
Polystyrene (for GPC, 400,000) is a synthetic thermoplastic, known for its myriad applications owing to its advantages such as low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Weathering of Polymers (1983)