32429
Prothioconazole-desthio
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
α-(1-Chlorocyclopropyl)-α-[(2-chlorophenyl)methyl]-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(Cc1ccccc1Cl)(Cn2cncn2)C3(Cl)CC3
InChI
1S/C14H15Cl2N3O/c15-12-4-2-1-3-11(12)7-14(20,13(16)5-6-13)8-19-10-17-9-18-19/h1-4,9-10,20H,5-8H2
Clé InChI
HHUQPWODPBDTLI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Rapeseed oil samples by gas chromatography coupled to electron capture detection (GC-ECD).[2]
- Food samples of animal origin by high performance liquid chromatography combined with electrospray ionization-tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).[3]
- Honeybees by dispersive solid-phase extraction (dSPE) combined with LC coupled to electron ionization (EI) MS/MS operating in multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.[4]
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable