Principaux documents
32359
Supelco
Toltrazuril sulfon-(N-methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1-(Methyl-d3)-3-{3-methyl-4-[4-(trifluoromethylsulfonyl)phenoxy]phenyl}-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Ponazuril-d3
10 MG
641.00 CHF
641.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
641.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18D3H11F3N3O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
641.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3