Principaux documents
32174
Supelco
Buquinolate
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-6,7-diisobutoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-hydroxy-6,7-diisobutoxyquinoline-3-carboxylate, NSC 201116
10 MG
722.00 CHF
722.00 CHF
Date d'expédition estimée le12 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
722.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H27NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.43
Beilstein:
493276
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
722.00 CHF
Date d'expédition estimée le12 avril 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES 
n1c2c(c(c(c1)C(=O)OCC)O)cc(c(c2)OCC(C)C)OCC(C)C
InChI
1S/C20H27NO5/c1-6-24-20(23)15-9-21-16-8-18(26-11-13(4)5)17(25-10-12(2)3)7-14(16)19(15)22/h7-9,12-13H,6,10-11H2,1-5H3,(H,21,22)
Clé InChI
LVVXOXRUTDAKFE-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Takayuki Nakajima et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 52(3), 178-182 (2011-07-02)
We studied the simultaneous determination of nequinate and buquinolate, which are used as feed additives to prevent coccidiosis, by means of liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The sample was extracted with acetonitrile, then loaded onto an HLB