28220
Cumene
analytical standard
Synonyme(s) :
(1-Methylethyl)benzene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene, NSC 8776
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
9.7 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
797 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
6.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.491
pb
152-154 °C (lit.)
Pf
−96 °C (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31.0 °C - closed cup