Principaux documents
16704
Supelco
Butyrophenone
analytical standard
Synonyme(s) :
1-Benzoylpropane, 1-Phenyl-1-butanone, NSC 8463, Phenyl propyl ketone
1 ML
64.40 CHF
64.40 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
64.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Beilstein:
508305
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
64.40 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.519-1.521
n20/D 1.520 (lit.)
pb
228-230 °C (lit.)
Pf
11-13 °C (lit.)
Densité
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
Clé InChI
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic