V659
Valerophenone
99%
Synonyme(s) :
Butyl phenyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.5143 (lit.)
Point d'ébullition
244-245 °C (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-2-3-9-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Clé InChI
XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup