12448
α-Humulene
analytical standard
Synonyme(s) :
α-Caryophyllene, trans,trans,trans-2,6,6,9-Tetramethyl-1,4,8-cycloundecatriene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
Point d'ébullition
166-168 °C (lit.)
Densité
0.889 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C1=C/CC(C)(C)\C=C\C\C(C)=C\CC1
InChI
1S/C15H24/c1-13-7-5-8-14(2)10-12-15(3,4)11-6-9-13/h6-7,10-11H,5,8-9,12H2,1-4H3/b11-6+,13-7+,14-10+
Clé InChI
FAMPSKZZVDUYOS-HRGUGZIWSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis