W383902
Farnesene, mixture of isomers
stabilized
Synonyme(s) :
(3E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,3,6,10-tetraene
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Forme
liquid
Peut contenir
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Composition
May include trans-β-Farnesene, cis-α-Farnesene, trans-α-Farnesene, bisabolene (a cyclic sesquiterpene), and other compounds.
Couleur
colorless to light yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.490-1.505 (lit.)
Point d'ébullition
260 °C (lit.)
Densité
0.844-0.8790 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
lavender; citrus; herbaceous
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C\C=C(/C)C=C
InChI
1S/C15H24/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9-10,12H,1,7-8,11H2,2-5H3/b14-10+,15-12+
Clé InChI
CXENHBSYCFFKJS-VDQVFBMKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable