10952
Araldite® M accelerator 960
accelerator DY 060
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n/D 1.517
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable