09699
Ammonium carbamate
for decomposition
Synonyme(s) :
Carbamic acid ammonium salt
Produits recommandés
Pression de vapeur
100 mmHg ( 26.7 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (T)
Limite d'explosivité
2 %
Résidus de calcination
≤0.002% (as SO4)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]N([H])[H].NC(O)=O
InChI
1S/CH3NO2.H3N/c2-1(3)4;/h2H2,(H,3,4);1H3
Clé InChI
BVCZEBOGSOYJJT-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
101134
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable