09068
(±)-1,3-Butanediol
analytical standard
Synonyme(s) :
1,3-Butylene glycol
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
0.06 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
741 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.2% water
Indice de réfraction
n20/D 1.439-1.441
n20/D 1.44 (lit.)
pb
203-204 °C (lit.)
Densité
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Clé InChI
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup