1082956
USP
Butane-1,3-diol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
3.1 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
0.06 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
butane-1,3-diol
Température d'inflammation spontanée
741 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
Point d'ébullition
203-204 °C (lit.)
Densité
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Clé InChI
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup