Principaux documents
07675
Sigma-Aldrich
4′-Aminodibenzo-18-crown-6
≥98.0% (GC)
100 MG
121.00 CHF
121.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
121.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H25NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.42
Beilstein:
8865948
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
121.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Pf
159-163 °C
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
Nc1ccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCOCCOc2c1
InChI
1S/C20H25NO6/c21-16-5-6-19-20(15-16)27-14-10-23-8-12-25-18-4-2-1-3-17(18)24-11-7-22-9-13-26-19/h1-6,15H,7-14,21H2
Clé InChI
FFYZYAKXQMHVQE-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable