Principaux documents
03694
Sigma-Aldrich
L-β-Homoserine
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(R)-3-Amino-4-hydroxybutyric acid
100 MG
184.00 CHF
184.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
184.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.12
Beilstein:
7770197
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
184.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white to off-white
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CO)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(2-6)1-4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
Clé InChI
BUZICZZQJDLXJN-GSVOUGTGSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable