Principaux documents
03668
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid copper(II) disodium salt
≥97.0% (calculated on dry substance, RT)
Synonyme(s) :
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid copper(II) disodium salt, Copper disodium ethylenediaminetetraacetate, EDTA copper(II) disodium salt, Edathamil
100 G
73.50 CHF
500 G
188.00 CHF
73.50 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
73.50 CHF
500 G
188.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
Cu(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.74
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
73.50 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (calculated on dry substance, RT)
Forme
powder
Impuretés
≤15% water
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Cu++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Cu.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;/q;+2;2*+1/p-4
Clé InChI
KCFCAUKZKOSSBI-UHFFFAOYSA-J
Application
Used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable