Principaux documents
02677
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-D-Leu-OH
≥98.0%
Synonyme(s) :
Boc-N-methyl-D-leucine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH(COOH)N(CH3)COOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.32
Beilstein:
4184551
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Couleur
white to light yellow
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-8(2)7-9(10(14)15)13(6)11(16)17-12(3,4)5/h8-9H,7H2,1-6H3,(H,14,15)/t9-/m1/s1
Clé InChI
YXJFAOXATCRIKU-SECBINFHSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable