Principaux documents
37-0060
Sigma-Aldrich
Carbol-Fuchsin solution according to Ziehl-Neelsen
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(=C2\C=CC(=N)C=C2)c3ccc(N)c(C)c3
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
Clé InChI
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Adéquation
nuclear and bacterial staining
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable