32-0130
Fluorescein sodium salt
JIS special grade
Synonyme(s) :
Acid Yellow 73, D&C;Yellow No. 8, NaFl, NaFluo, Sodium fluorescein, Uranine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Forme
powder
Disponibilité
available only in Japan
pH
~8.3 (20 °C, 10 g/L)
Fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
RGPLGPBQJOQFJS-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup