Principaux documents
28-5009
Sigma-Aldrich
Starch solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
~1 % (w/v)
dilution
(for analytical testing)
Adéquation
for titration
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable