24-6250
Propyl 4-hydroxybenzoate
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Propyl paraben
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Essai
≥98.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Pf
95-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Clé InChI
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
356.0 °F
Point d'éclair (°C)
180 °C