Principaux documents
X405
Sigma-Aldrich
Triton X-405 solution
70% in H2O
Synonyme(s) :
4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényl-polyéthylène glycol, solution, Éther tert-octylphénylique du polyéthylène glycol, Éther isooctylphénylique de polyoxyéthylène (40)
100 ML
111.00 CHF
500 ML
142.00 CHF
1 L
262.00 CHF
1 GAL
569.00 CHF
5 GAL
1 810.00 CHF
111.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
111.00 CHF
500 ML
142.00 CHF
1 L
262.00 CHF
1 GAL
569.00 CHF
5 GAL
1 810.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
111.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Poids mol.
~1967.0 g/mol
Concentration
70% in H2O
Technique(s)
ELISA: suitable
CMC
0.81 mM
Température de transition
cloud point >100 °C
Densité
1.096 g/mL at 25 °C
HLB
17.6
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Clé InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le Triton X-405 contient une longue chaîne de monomères -CH2-CH2-O-.
Application
Le Triton X-405 en solution a été utilisé :
  • pour redisperser des nanotubes de carbone monofeuillets semiconducteurs (S-SWCNT/SWCNT) en vue d'une caractérisation spectroscopique par absorption.
  • comme constituant d'une solution d'hydroxyde de sodium pour solubiliser des carcasses animales en vue d'un comptage par scintillation en milieu liquide.
  • comme tensioactif dans un moussage direct pour étudier ses effets sur la viscosité de pâtes de géopolymère.
Attention
Susceptible de former un précipité lors du stockage ; le redissoudre à 50 °C.
Informations légales
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
T J Athersuch et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 40(7), 510-523 (2010-05-07)
1. A study of the rates and routes of excretion of 3-fluoro-[U-(14)C]aniline following intraperitoneal administration to male bile-cannulated rats by liquid scintillation counting (LSC) gave a total recovery of approximately 90% in the 48 h following dosing, with the majority
Silke Leutner et al.
PLoS neglected tropical diseases, 7(11), e2532-e2532 (2013-11-19)
Schistosomiasis is a disease of world-wide importance and is caused by parasitic flatworms of the genus Schistosoma. These parasites exhibit a unique reproduction biology as the female's sexual maturation depends on a constant pairing-contact to the male. Pairing leads to
Steffen Hahnel et al.
PLoS neglected tropical diseases, 7(7), e2336-e2336 (2013-08-13)
Schistosomiasis is one of the most important parasitic diseases worldwide, second only to malaria. Schistosomes exhibit an exceptional reproductive biology since the sexual maturation of the female, which includes the differentiation of the reproductive organs, is controlled by pairing. Pathogenicity
Li Wei et al.
Nanoscale, 9(32), 11640-11646 (2017-08-05)
Ultrahigh purity semiconducting single-walled carbon nanotubes (S-SWCNTs) are required for high-performance transistors. Aqueous two-phase (ATP) separation is an attractive method to obtain such SWCNTs due to its simplicity and scalability. This work targeted two questions; namely what is the upper
Stephanie van de Wall et al.
Vaccines, 3(2), 221-238 (2015-09-08)
The skin is an attractive organ for immunization because of the presence of antigen-presenting cells. Intradermal delivery via tattooing has demonstrated superior vaccine immunogenicity of DNA vaccines in comparison to conventional delivery methods. In this study, we explored the efficacy
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf