Principaux documents
8.08626
Sigma-Aldrich
3,3′-Thiodipropionic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
3,3′-Thiodipropionic acid, Thiodihydracrylic acid, Bis(2-carboxyethyl)sulfide
250 G
40.60 CHF
40.60 CHF
Date d'expédition estimée le10 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
40.60 CHF
About This Item
Formule linéaire :
S(CH2CH2COOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-841-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
40.60 CHF
Date d'expédition estimée le10 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
Puissance
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
128-131 °C
Température de transition
flash point 126-129 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S(CCC(=O)O)CCC(=O)O
InChI
1S/C6H10O4S/c7-5(8)1-3-11-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
262.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
128 °C - closed cup