19-3310
2-Butanone
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
MEK, Méthyl éthyl cétone, Méthyléthylcétone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
2.49 (vs air)
Pression de vapeur
71 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
960 °F
Limite d'explosivité
10.1 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C (lit.)
Pf
−87 °C (lit.)
Densité
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Application of adsorptive stripping voltammetry based on PbFE for the determination of trace aluminum released into the environment during the corrosion process: The study highlights the role of ammonia buffer solutions in environmental monitoring techniques, particularly in tracing metal ion activities affecting corrosion processes (Wasąg J, Grabarczyk M, 2021).
- Long-Term Generation of Longitudinal Spin Order Controlled by Ammonia Ligation Enables Rapid SABRE Hyperpolarized 2D NMR: Demonstrates advanced NMR techniques facilitated by ammonia buffer solutions, enhancing molecular imaging capabilities essential in pharmaceutical research (Vaneeckhaute E, De Ridder S, Tyburn JM, Kempf JG, Taulelle F, Martens JA, Breynaert E, 2021).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
15.8 °F
Point d'éclair (°C)
-9 °C